Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol, 97%
Codice prodotto. 15400857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15400857 1 g 1g
11369605 5 g 5g
11379605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15400857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19065.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 134108-92-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134108-92-2
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.187
Numero MDL MFCD00211253
InChI Key DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
Sinonimo 1s,2s-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-+-2-methoxycyclohexanol, cyclohexanol, 2-methoxy-, 1s,2s, 1alpha-2beta-methoxycyclohexanol, 1s,2s-trans-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-2-methoxycyclohexan-1-ol, 1s,2s-+-2-methoxy cyclohexanol
PubChem CID 10197706
IUPAC Name (1S,2S)-2-methoxycyclohexan-1-ol
SMILES COC1CCCCC1O
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
Densità 1.015
Punti di ebollizione 195°C
Note percentuale saggio ee 98%
Indice di rifrazione 1.4595
Quantità 1 g
Beilstein 1848990
Optical Rotation +56° (Neat)
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%