Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, 98%
Codice prodotto. 10155210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10155210 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10023573 10 g Bottiglia in vetro 10g
10033673 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10155210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 279550025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18680-27-8
Formula molecolare C10H18O2
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Numero MDL MFCD00077851
InChI Key MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Sinonimo 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
IUPAC Name (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
SMILES CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52°C to 60°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Beilstein 06,4145
Condizione di rotazione specifica +8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Rotazione specifica + 8.5
Peso formulazione 170.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass