Learn More
(1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, 99%
Codice prodotto. 10257460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10257460 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10257460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294672500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 70749-06-3 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,2S)-(-)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Nota nome 99%
CAS 70749-06-3
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.0°C to 51.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H20N2
Numero MDL MFCD00216956
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica − 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Rotazione specifica − 49.50
Sinonimo 1s,2s-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl methylamine, 1,2-ethanediamine,n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, methyl 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
InChI Key BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
IUPAC Name (1S,2S)-N,N'-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 240.35
PubChem CID 7019384
Peso formulazione 240.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.