Learn More
(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 30050131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050131 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050131 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1122.180025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
CAS 132335-44-5
Nomi componenti o analita (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H15 N O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (αS)-, 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (S)-, (αS)-α-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thiophenemethanol, (1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-N,N-Dimethyl-3-(2-thienyl)-3-hydroxypropanamine, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)-1-propylamine
InChI Formula InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9/h3-4,7-8,11H,5-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMILES CN(C)CC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC Name (1S)-3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 185.29
Quantità 25 mg
Peso formulazione 185.0874 g/mol