Learn More
(1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 30052665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052665 25 mg 25mg
17900896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052665 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1122.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
CAS 116539-55-0
Nomi componenti o analita (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H13 N O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, 2-Thiophenemethanol, alpha-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, Duloxetine Hydrochloride Impurity B, Duloxetine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
SMILES CNCC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC Name (1S)-3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 171.26
Quantità 25 mg
Peso formulazione 171.0718 g/mol