Learn More
(1S,3’S)-Solifenacin Succinate (>90%), TRC
Codice prodotto. 30421578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30421578 50 mg
30409790 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30421578 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67673050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 862207-71-4
Formula molecolare C23 H26 N2 O2 . C4 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 480.553
Sinonimo Butanedioic acid, compd. with (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl (1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
IUPAC Name [(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylate;butanedioic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@@H]1C[N@@]2CC[C@H]1CC2)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,3’S)-Solifenacin Succinate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22+;/m1./s1
Peso formulazione 480.226