Learn More
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate (Anhydrosimvastatin), Mikromol™
Descrizione
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate (Anhydrosimvastatin)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anhydro Simvastatin |
| CAS | 210980-68-0 |
| Nomi componenti o analita | Anhydro Simvastatin |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C25 H36 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Simvastatin Imp. C (EP), Anhydro Simvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Anhydrosimvastatin, Simvastatin Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| IUPAC Name | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate |
| Vedi altri risultati |