Learn More
(1S,3R)-Camphoric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1S,3R)-Camphoric Acid |
| CAS | 560-09-8 |
| Formula molecolare | C10 H16 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | (1S,3R)-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.23 |
| Peso formulazione | 200.1049 |