Learn More
(1S,3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 95%, 98% ee
Codice prodotto. 10691232 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10691232 250 mg Glass Bottle 250mg
10455672 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10691232 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 361842500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 161660-94-2 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 161660-94-2
Formula molecolare C11H18NO4
Molecular Weight (g/mol) 228.27
Numero MDL MFCD01320858,MFCD01320857
InChI Key RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Sinonimo 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico (1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Punto di fusione 96.1°C
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name (1R,3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentane-1-carboxylic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 229.27
Percent Purity 95%,98% ee
Forma fisica Powder