Learn More
(1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30388644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388644 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD461760250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride
CAS 866783-13-3
Formula molecolare C12 H17 N O2 . Cl H
Quantità 250 mg
Sinonimo Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (7S)-, Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride, (7S)- (9CI), (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride, 1-[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]-N-methylmethanamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13-7-9-4-8-5-11(14-2)12(15-3)6-10(8)9;/h5-6,9,13H,4,7H2,1-3H3;1H/t9-;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1Cc2cc(OC)c(OC)cc12
IUPAC Name 1-[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]-N-methylmethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 243.73
Peso formulazione 243.1026