Learn More
(1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10109991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10109991 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10498162 1 g Bottiglia in vetro 1g
11966621 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10109991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 362222500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 134003-03-5
InChI Key UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N
Sinonimo 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one
PubChem CID 2734523
IUPAC Name (1R,4S)-3-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-one
SMILES C1CC2CC1C(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Punto di fusione 76.2°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H9NO
Quantità 250 mg
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 95%,98% ee
Forma fisica Crystalline Powder