Learn More
(1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, 95%
Codice prodotto. 10693975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10693975 1 g Bottiglia in vetro 1g
10597054 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10693975 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398040010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 113451-59-5 | C10H18N2O2 | 198.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113451-59-5
Formula molecolare C10H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 198.26
Numero MDL MFCD01569250
InChI Key UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Sinonimo 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
PubChem CID 11521263
IUPAC Name tert-butyl (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74.0°C to 76.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica -41° to -47° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 198.26
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane