Learn More
(1S)-(-)-beta-Pinene, 99%
Description
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water, 7.061 mg/L @ 25°C (est). Soluble in alcohol, chloroform and ether.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep away from ignition sources.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (1S)-(-)-beta-Pinene |
| Punto di fusione | -61°C |
| Densità | 0.86 |
| Punti di ebollizione | 164°C to 165°C |
| Punto d'infiammabilità | 36°C (96°F) |
| Odore | Turpentine-like |
| Indice di rifrazione | 1.478 |
| Quantità | 100 mL |
| Numero UN | UN2319 |
| Beilstein | 2038282 |
| Show More |
Safety and Handling
- (1S)-(-)-beta-Pinene
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P331-NON provocare il vomito.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane