Learn More
(1S)-Camphorsultam, TRC
Codice prodotto. 30334975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334975 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334975 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1751252G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-Camphorsultam
CAS 94594-90-8
Formula molecolare C10H17NO2S
Quantità 2 g
Sinonimo (1S)-(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam, Hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole
InChI Formula InChI=1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N[C@@H]3C2
IUPAC Name (5R)-10,10-dimethyl-3λ6-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide
Molecular Weight (g/mol) 215.13
Peso formulazione 215.098