Learn More
(1S)-Camphorsultam, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1S)-Camphorsultam |
| CAS | 94594-90-8 |
| Formula molecolare | C10H17NO2S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (1S)-(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam, Hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N[C@@H]3C2 |
| IUPAC Name | (5R)-10,10-dimethyl-3λ6-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.13 |
| Peso formulazione | 215.098 |