Learn More
(1S)-(-)-beta-Pinene, 98%
Codice prodotto. 10086193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10086193 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10133580 1 L Bottiglia in vetro 1L
15179183 5 L Metal drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10086193 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150322500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18172-67-3
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00001345
InChI Key WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Sinonimo --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC Name (1S,5S)-6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-(-)-β-Pinene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -61.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C to 167.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4810
Quantità 250 mL
Numero UN 2319
Beilstein 05,154
Indice di Merck 14,7446
Gravità specifica 0.87
Condizione di rotazione specifica − 19.50 (25.00°C c=neat)
Rotazione specifica -19.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.