Learn More
2-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridine, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762493 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10762493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM05480DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS 17997-47-6
Densità 1.15g/mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C17H31NSn
Numero MDL MFCD00052052
Quantità 1 g
Sinonimo 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
InChI Key GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
IUPAC Name tributyl(pyridin-2-yl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 368.152
PubChem CID 607784
Peso formulazione 368.15
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche