Learn More
2-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-4-(methoxymethyl)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-4-(methoxymethyl)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one |
| CAS | 959396-08-8 |
| Formula molecolare | C24H34O3 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H34O3/c1-23(2,3)20-12-17-14(18(13-27-5)22(20)26)6-7-16-15(17)10-11-24(4)19(16)8-9-21(24)25/h12,15-16,19,26H,6-11,13H2,1-5H3/t15-,16+,19-,24-/m0/s1 |
| SMILES | COCC1=C2C([C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)(C(CC4)=O)C)=CC(C(C)(C)C)=C1O |
| IUPAC Name | (8R,9S,13S,14S)-2-(tert-butyl)-3-hydroxy-4-(methoxymethyl)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.52 |
| Peso formulazione | 370.25 |