Learn More
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10425902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10425902 1 g 1g
10425712 250 mg 250mg
10220595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10425902 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM10833DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 4865-84-3
Formula molecolare C9H6NO3
Molecular Weight (g/mol) 176.15
Numero MDL MFCD02180388
InChI Key BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
SMILES [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acetate
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%