Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10432504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10432504 250 mg 250mg
10072414 1 g 1g
10629315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10432504 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50809CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 6006-82-2
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00666033
InChI Key JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
PubChem CID 2759846
IUPAC Name 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%