Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10334422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10334422 250 mg 250mg
10601673 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10334422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09207CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 337508-62-0
Formula molecolare C7H3N3S2
Molecular Weight (g/mol) 193.242
Numero MDL MFCD02681895
InChI Key HHDWFDQYUFKNCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776292
IUPAC Name 5-isothiocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,1,3-benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-5-ylisothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-isothiocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole,5-isothiocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-5-isothiocyanate, 5-isothiocyanatobenzo c 1.2.5 thiadiazole
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 97%