Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10552842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10552842 250 mg 250mg
10049141 1 g 1g
10732027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10552842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 5170-68-3
Formula molecolare C7H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 164.182
Numero MDL MFCD02681902
InChI Key ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2776283
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.19
Percent Purity 95%