Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10772283 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10782283 1 g Amber Glass Bottle 1g
10462434 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772283 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09101CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 3529-57-5
Formula molecolare C7H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.181
Numero MDL MFCD05664666
InChI Key ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795202
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.19
Percent Purity 97%