Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 180.19 |
| Percent Purity | 97% |