Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10344472 1 g 1g
10214934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10344472 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09103DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 73713-79-8
Formula molecolare C6H3ClN2O2S2
Molecular Weight (g/mol) 234.67
Numero MDL MFCD00068049
InChI Key CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 234.69
Percent Purity 97%