Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10262632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10262632 250 mg 250mg
10405312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10262632 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09204CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 71605-72-6
Formula molecolare C7H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 164.182
Numero MDL MFCD00457949
InChI Key GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776290
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.19
Percent Purity 97%