Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10699905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10699905 5 g 5g
10542642 250 mg 250mg
10272582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10699905 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09201DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16405-98-4
Formula molecolare C7H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.181
Numero MDL MFCD01647555
InChI Key YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602011
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Peso formulazione 180.19
Percent Purity 97%