Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15495877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495877 250 mg 250mg
15475877 1 g 1g
15485877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15495877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33095.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16405-98-4 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16405-98-4
Formula molecolare C7H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.181
Numero MDL MFCD01647555
InChI Key YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 602011
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Punto di fusione 228°C to 230°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.19
Percent Purity 97%