Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11380338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11380338 10 g 10g
11390338 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11380338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043730.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 273-13-2 | Molecular Formula: C6H4N2S | Molecular Weight: 136.172 g/mol
The product is used as an industrial solvent, and pharmaceutical intermediates for organic synthesis and used nitrocellulose and other resin, wax, fatty, dyes and other solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 273-13-2
Formula molecolare C6H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 136.172
Numero MDL MFCD00005809
InChI Key PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 67502
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,1,3-Benzothiadiazole
Punto di fusione 42°C to 44°C
Punti di ebollizione 206°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Quantità 10 g
Peso formulazione 136.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder