Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole, 98%
Codice prodotto. 11956801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11956801 25 g Bottiglia in vetro 25g
11946801 5 g Bottiglia in vetro 5g
11369431 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11956801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105660250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 273-13-2 | C6H4N2S | 136.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 273-13-2
Formula molecolare C6H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 136.18
InChI Key PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 67502
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 42°C to 44°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 206°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 27,569
Peso formulazione 136.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzo-2,1,3-thiadiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.