Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10784277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10784277 5 g 5g
10170572 1 g 1g
10532432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10784277 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB13048DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 767-63-5
Formula molecolare C6H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 135.126
Numero MDL MFCD00168448
InChI Key IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
PubChem CID 584570
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 135.13
Percent Purity 97%