Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10632635 5 g 5g
10266702 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10632635 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09609DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175609-19-5
Formula molecolare C7H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 150.14
Numero MDL MFCD04115376
InChI Key OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795215
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC2=NON=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 97%