Learn More
2,1,3-Benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10101162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10101162 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10101162 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09603DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS 114322-14-4
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H3ClN2O3S
Quantità 1 g
Sinonimo benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
InChI Key SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 218.611
PubChem CID 2735446
Peso formulazione 218.62
Percent Purity 97%