missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2696598
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
19155-88-5
C7H3N2O3
163.11
MFCD00276977
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
2735454
2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylic acid
[O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
19155-88-5
C7H3N2O3
163.11
MFCD00276977
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
2735454
2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylic acid
[O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.12
Percent Purity 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'