Learn More
2,1,3-Benzoxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10546215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10546215 50 g 50g
10370243 1 g 1g
10514994 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10546215 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM06477EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 273-09-6
Formula molecolare C6H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 120.111
InChI Key AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 50 g
Peso formulazione 120.11
Percent Purity 97%