Learn More
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonate Potassium, TRC
Codice prodotto. 30376287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30376287 1 g
30380142 500 mg
30382835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30376287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4879331G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91893-72-0
Formula molecolare C10H8KNO5S
Molecular Weight (g/mol) 293.34
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonate Potassium
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO5S.K/c12-9-7-3-1-2-4-8(7)10(13)11(9)5-6-17(14,15)16;/h1-4H,5-6H2,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Peso formulazione 292.976