Learn More
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11382009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11382009 1 g 1g
11392009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382009 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26071.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1073354-07-0 | C11H21BO4 | 228.095 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073354-07-0
Formula molecolare C11H21BO4
Molecular Weight (g/mol) 228.095
Numero MDL MFCD03788722
InChI Key DNBRLKJRBDIKOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-1,3-dioxolan-2-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1,3-dioxolan-2-yl ethylboronic acid pinacol ester, 2-1,3-dioxolan-2-yl-1-ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46739008
IUPAC Name 2-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2OCCO2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester
Punti di ebollizione 100°C (1.5 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 228.1
Percent Purity 97%