Learn More
2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10729413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10729413 1 g 1g
10639895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10729413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC35714DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 774238-36-7
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.176
Numero MDL MFCD07772822
InChI Key UZPQWOKKMYUKNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162068
IUPAC Name 2-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-1,3-oxazol-5-yl aniline, 2-5-oxazolyl aniline, 2-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 2-5-oxazolyl, 2-oxazol-5-yl phenylamine, benzenamine,2-5-oxazolyl, 5-2-aminophenyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl phenylamine
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 90%