Learn More
2-(1,4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 144.22 |
| Percent Purity | 97% |