Learn More
2-(1,4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10171432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10171432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10171432 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL01033DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1, 4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
CAS 499771-20-9
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H14N2O3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-morpholin-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-1,4-oxazinan-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-morpholinylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl benzo c azoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-yl methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
InChI Key UXEHWYCZZGPXOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(CN1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC Name 2-(morpholin-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 246.266
PubChem CID 2801580
Peso formulazione 246.26
Percent Purity 90%