Learn More
2-(1-Adamantyl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10632465 25 g 25g
10567074 1 g 1g
10442624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10632465 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB13005EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4942-47-6
Formula molecolare C12H17O2
Molecular Weight (g/mol) 193.27
Numero MDL MFCD00074728
InChI Key AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Adamantyl)acetic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
IUPAC Name 2-(1-adamantyl)acetic acid
Peso formulazione 194.27
Percent Purity 97%