Learn More
2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10623065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10623065 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40844DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 26278-25-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C17H16O4S
Numero MDL MFCD08271906
Quantità 1 g
Sinonimo 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-benzofuranethanol,3-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-benzofuran-3-yl ethyl ester, 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-1-benzo b furan-3-yl ethyl-4-methylbenzenesulfonate
InChI Key OEJOFPWUQPRTDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC Name 2-(1-benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 316.37
PubChem CID 19081435
Peso formulazione 316.38
Percent Purity 97%