Learn More
2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide (mixture of diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30133382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133382 100 mg 100mg
30006504 10 mg 10mg
30010670 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133382 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH942290100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C19H24N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 344.47
Sinonimo 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
IUPAC Name 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxophenothiazin-2-yl]ethanol
SMILES CC(O)c1ccc2c(c1)N(CCCN(C)C)c3ccccc3S2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Peso formulazione 344.1558
Percent Purity >95%