Learn More
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10471884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10092204 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10471884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62104CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 898289-61-7
Formula molecolare C12H9F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 254.21
Numero MDL MFCD09817510
InChI Key STBRCNYURIXHAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzaldehyde, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzaldehyde, 5-2-formylphenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzaldehyde,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229657
IUPAC Name 2-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzaldehyde
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 254.21
Percent Purity 97%