Learn More
{2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10021974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10021974 1 g Amber Glass Bottle 1g
10411894 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10021974 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62109DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 892502-29-3
Formula molecolare C12H11F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 256.228
Numero MDL MFCD09817511
InChI Key HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229659
IUPAC Name [2-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]phenyl]methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO
Specifica
Materiale o nome chimico {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 256.23
Percent Purity 97%