Learn More
2-[1-(Methylamino)ethyl]indole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[1-(Methylamino)ethyl]indole |
| CAS | 96286-08-7 |
| Formula molecolare | C11 H14 N2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-[1-(Methylamino)ethyl] Indole |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14N2/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11/h3-8,12-13H,1-2H3 |
| SMILES | CNC(C)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC Name | 1-(1H-indol-2-yl)-N-methylethanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.24 |
| Peso formulazione | 174.1157 |