Learn More
2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Mikromol™
Codice prodotto. 30049421
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049421 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049421 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0461.10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
CAS 74926-89-9
Nomi componenti o analita 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12H16O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP), Propofol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(=C)C)c1O
IUPAC Name 2-isopropenyl-6-isopropyl-phenol
Molecular Weight (g/mol) 176.25
Quantità 100 mg
Peso formulazione 176.1201 g/mol