Learn More
2-(1-Methylethyl)phenol, Mikromol™
Codice prodotto. 17940926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17940926 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17940926 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0461.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1-Methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isopropylphenol
CAS 88-69-7
Nomi componenti o analita 2-Isopropylphenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H12 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. C (EP), Propofol Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccccc1O
IUPAC Name 2-propan-2-ylphenol
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 136.0888 g/mol