Learn More
2-(1-Naphthyl)-1-propanol, TRC
Codice prodotto. 30476201
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476201 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476201 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37315525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Naphthyl)-1-propanol
CAS 101349-60-4
Formula molecolare C13H14O
Quantità 25 mg
Sinonimo beta-Methyl-1-naphthaleneethanol
InChI Formula InChI=1S/C13H14O/c1-10(9-14)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10,14H,9H2,1H3
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc2ccccc12
Molecular Weight (g/mol) 186.25