Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11322209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322209 10 g 10g
11332209 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322209 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27218.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 773-99-9 | Molecular Formula: C12H12O | Molecular Weight: 172.227 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 773-99-9
Formula molecolare C12H12O
Molecular Weight (g/mol) 172.227
Numero MDL MFCD00004050
InChI Key RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Naphthyl)ethanol
Punto di fusione 60°C to 64°C
Punti di ebollizione 186°C (17 mmHg)
Quantità 10 g
Peso formulazione 172.23
Percent Purity 95%